Merck
D2281
Sigma-Aldrich
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein Hydrochloride–Celite®
suitable for protein labeling
Synonym(e):
DTAF
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Kennzeichnungsgrad
~10% DTAF
Eignung
suitable for protein labeling
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.OC(=O)c1cc(Nc2nc(Cl)nc(Cl)n2)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
Rechtliche Hinweise
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)