Merck
D2272
Dialyseschlauch, benzoyliert
Avg. flat width 9 mm (0.35 in.), MWCO 2000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dialyseschlauch, benzoyliert, Avg. flat width 9 mm (0.35 in.), MWCO 2000
material
regenerated cellulose
capacity
~10 mL/ft
pore size
2000 MWCO
storage temp.
2-8°C
Application
Zelluloseschlauch, benzoyliert zur Verringerung der Porengröße. Hilfreich, um Verbindungen mit einem Molekulargewicht von ≤1.200 von Verbindungen mit einem Molekulargewicht von >2.000 zu separieren.
Packaging
Lieferung in einem Wasserpack mit 0,002%igem 1-Hydroxypyridin-2-Thion als Konservierungsmittel.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Samira Charkhizadeh et al.
Anti-cancer agents in medicinal chemistry, 20(8), 951-962 (2020-04-02)
In evaluating new drugs for the treatment of various types of cancer, investigations have been made to discover a variety of anti-tumor compounds with less side effects on normal cells. Investigations have shown that the heterodimers S100A8 and S100A9 inhibit
Verwandter Inhalt
Dialysis Tubing
Product Information Sheet