Fortfahren mit
D2022
5,6-Dihydrothymidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.24
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)