Merck
D1894
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylethylenediamine
~95%
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Assay
~95%
Lagertemp.
2-8°C
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter