Merck
D1880
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-threonine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H](O)[C@H](Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)