Merck
D1791
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrophenyl 2-fluoro-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13FN2O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCC1OC(Oc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)C(F)C(O)C1O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Withers, S.G., et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7530-7530 (1987)