Wichtige Dokumente
D1505
DNP-L-proline
Synonym(e):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-proline
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)C1CCCN1c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)