Merck
D1375
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-leucine cyclohexylammonium salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24N2O4S · C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.63
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1CCCCC1.CC(C)C[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O4S.C6H13N/c1-12(2)11-15(18(21)22)19-25(23,24)17-10-6-7-13-14(17)8-5-9-16(13)20(3)4;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-10,12,15,19H,11H2,1-4H3,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t15-;/m0./s1
InChIKey
KMKWMTLYBLHMGU-RSAXXLAASA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)