Merck
D0539
Sigma-Aldrich
4-(α-[2,4-Dimethoxyphenyl]-Fmoc-aminomethyl)phenoxy resin
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Kennzeichnungsgrad
0.4-0.5 mmol per g resin
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
For solid-phase synthesis of peptide amides using FMOC protection.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rink, H.
Tetrahedron Letters, 28, 3787-3787 (1987)