Merck
D026
Pargylin -hydrochlorid
Synonym(e):
N-Methyl-N-(2-propinyl)benzylamin -hydrochlorid, N-Methyl-N-propargylbenzylamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2N(CH3)CH2C≡CH·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.69
EC Number:
206-175-1
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3699487
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H
InChI key
BCXCABRDBBWWGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
Cl[H].CN(CC#C)Cc1ccccc1
mp
160-163 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Selektiver MAO-B-Inhibitor.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)