Merck
D0145
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyl-disiloxan
≥90%
Synonym(e):
TIPDSiCl2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2Si(Cl)OSi(Cl)[CH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.43
UNSPSC Code:
12352000
Beilstein/REAXYS Number:
1934216
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetraisopropyl-disiloxan, ≥90%
InChI
1S/C12H28Cl2OSi2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
SMILES string
CC(C)[Si](Cl)(O[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI key
DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
assay
≥90%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
70 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F
flash_point_c
76 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)