CWA-1035
Anti-Human CD8a (RPA-T8) ColorWheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RPA-T8, monoclonal
Produktlinie
ColorWheel®
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 25.73 kDa
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
nonhuman primates
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
Unknown.
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Kompatibilität
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD8A;MAL(925)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Evaluated by Flow Cytometry in human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Staining of one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1035, Anti-Human CD8a (RPA-T8) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of PE-conjugated Mouse IgG1 isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Kompatibilität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable