Fortfahren mit
CS1030
Chitinase-Assay-Kit, fluorimetrisch
sufficient for 200 multiwell tests
Synonym(e):
Chitinase-Nachweis-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 841,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
€ 841,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 200 multiwell tests
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CHIT1(1118)
General description
Der Assay basiert auf der enzymatischen Hydrolyse der Chitinase-Substrate. Diese enzymatische Hydrolyse setzt 4-Methylumbelliferon (4MU) frei, das nach seiner Ionisierung in basischem pH auf einer Erregungswellenlänge von 360 nm und einer Emissionswellenlänge von 450 nm fluorometrisch gemessen werden kann. Die Verwendung von fluorometrischen Substraten ergibt ein sehr sensitives Nachweissystem.
Application
Das Kit wurde geprüft und als geeignet befunden für Trichoderma viride und Streptomyces griseus sowie die Säugetierzelllinien Hela, Jurkat, CHO, NIH-3T3, U-837, humane Makrophagen, Rattenlungen-, Nieren-, Leber- und Hirngewebe.
Das Chitinase-Assay-Kit enthält alle Reagenzien, die für eine effiziente und sensitive Detektion der Chitinaseaktivität in Pilz- und Bakterienkulturmedium, Makrophagenlysaten und aufgereinigten Enzympräparationen erforderlich sind. Des Weiteren enthält das Kit drei verschiedene Substrate für den Nachweis verschiedener Arten der chitinolytischen Aktivität:
  • 4-Methylumbelliferyl N,N′-diacetyl-β-D-chitobiosid-Substrat für den Nachweis der Exochitinase-Aktivität (Chitobiosidase-Aktivität)
  • 4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminid-Substrat für den Nachweis der Exochitinase-Aktivität (β-N-acetylglucosaminidase-Aktivität)
  • 4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose-Substrat für den Nachweis der Endochitinase-Aktivität
Biochem/physiol Actions
Chitinase katalysiert die hydrolytische Spaltung der β-1→4-Glycosidbindung in Biopolymeren von N-Acetylglucosamin, hauptsächlich in Chitin. Chitinasen sind weit verbreitet in lebenden Organismen und in Pilzen, Bakterien, Parasiten, Pflanzen und Tieren zu finden. Sie sind auf Basis der Ähnlichkeiten in der Aminosäuresequenz in Familien eingeteilt.
Die chitinolytischen Enzyme sind auf Basis ihrer enzymatischen Wirkung auf Chitinsubstration kategorisiert. Endochitinasen sind Enzyme, die eine zufällige Spaltung an internen Stellen in der Chitinkette katalysieren. Exochitinasen katalysieren die progressive Freisetzung von Acetylchitobiose oder N-Acetylglucosamin aus dem nicht-reduzierenden Ende der Chitinkette und werden als Chitobiosidase bzw. β-N-Acetylglucosaminidase bezeichnet.
Chitinasen haben verschiedene Funktionen in verschiedenen Organismen. In Bakterien sind sie hauptsächlich an den Nährstoffprozessen beteiligt. In Hefe und in verschiedenen Pilzen sind diese Enzyme an der Morphogenese beteiligt. In Tieren und Pflanzen haben Chitinasen hauptsächlich eine schützende Rolle für die Organismen, indem sie Pathogenangriffe abwehren.
Preparation Note
Für die Herstellung der Reagenzien ist ultrareines Wasser zu verwenden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CS0980CS1020CASP3F
Gene Information
human ... CHIT1(1118)
Gene Information
human ... CHIA(27159), CHIT1(1118)
Gene Information
human ... GSTA4(2941)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
sufficient for 200 multiwell tests
usage
sufficient for 100 multiwell tests
usage
sufficient for 200 multiwell tests
usage
sufficient for 1,000 multiwell tests, sufficient for 100 standard tests (2 ml)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Assay Buffer 25 mL
  • 4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide 5 mg
  • 4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-diacetylchitobioside hydrate 5 mg
  • 4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose 5 mg
  • Chitinase from Trichoderma viride 1 mg
  • 4-Methylumbelliferone Standard Solution, 50 mg/mL 1 mL
  • Sodium Carbonate 2 g
Alle anzeigen (8)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)