Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Corning 3345
Material:
white Rayon film (with acrylic)
W × l:
3.25 in. × 6.00 in. , 8.26 cm × 15.24 cm
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 500 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
white Rayon film (with acrylic)
sterility
sterile
packaging
case of 500 ea
manufacturer/tradename
Corning 3345
W × L
3.25 in. × 6.00 in. , 8.26 cm × 15.24 cm
color
clear
suitability
suitable for (for cell/tissue culture applications, breathable sterile membrane)
General description
- Seals polypropylene and polystyrene culture plates, 96-well plates, 384-well plates and other assay plates
- Porous adhesive film specially designed for use in cell and tissue culture applications
- The film seals all types of microplates and effectively allow gas exhcnage for cellular and bacterial cultivation, while preventing cross-contamination
- Temp. range. -20°C to +80°C
- Sealing tapes are not autoclavable
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| W × L 3.25 in. × 6.00 in. , 8.26 cm × 15.24 cm | W × L - | W × L - | W × L - |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Corning 3345 | manufacturer/tradename Corning 6570 | manufacturer/tradename Corning 6569 | manufacturer/tradename Corning 6524 |
| material white Rayon film (with acrylic) | material aluminum film | material aluminum film | material polyethylene film |
| packaging case of 500 ea | packaging case of 100 ea | packaging pack of 100 | packaging case of 100 ea |
| color clear | color - | color none | color clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Dichtungsband für Mikrotiterplatten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?