Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 248,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
1000 μL
Feature:
autoclavable, single-channel
Manufacturer/tradename:
Corning 4075
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
autoclavable, single-channel
manufacturer/tradename
Corning 4075
volume measuring range
100-1000 μL
volume
1000 μL
application(s)
PFAS testing
General description
- Corning® Lambda® plus single channel pipettor, 100-1000 μL is Fully autoclavable and UV resistant.
- Designed for universal fit with all pipet tips of common brands.
- Adjustable tip ejector.
- Thumbwheel or the plunger button to set volume.
- Smooth plunger movement and extremely low pipetting forces.
- Accuracy (%) ±3.0 to ±1.0 and Precision (%) <1.5 to <0.6.
- 3-year warranty and Factory calibrated to strict ISO 8655 standards.
- Inclusive of key for easy in-house calibration.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| feature autoclavable, single-channel | feature autoclavable, single-channel | feature autoclavable, single-channel | feature autoclavable, single-channel |
| volume 1000 μL | volume 1000 μL | volume 10 μL | volume 200 μL |
| volume measuring range 100-1000 μL | volume measuring range 10-100 μL | volume measuring range 0.5-10 μL | volume measuring range 20-200 μL |
| application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing |
| manufacturer/tradename Corning 4075 | manufacturer/tradename Corning 4073 | manufacturer/tradename Corning 4071 | manufacturer/tradename Corning 4074 |
CDC6304_09 | CDC6304_09 | CDC6304_09 | CDC6304_09 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Lambda® plus single channel pipettor
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?