Fortfahren mit
CLS3772
Corning® microcarriers
non-treated
, weight 10 g
Synonym(e):
cell culture
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122100
Packaging:
pack of 1 ea
€ 95,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 3772
weight
10 g
General description
Corning Microcarriers are designed to simplify your scale-up processes. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors.
Features:
  • USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
  • Level (SAL) of 10-6
  • Certified nonpyrogenic
These microcarriers are untreated for attachment of extra sticky cells or for alternate coatings.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3786CLS4620CLS4621
manufacturer/tradename
Corning 3772
manufacturer/tradename
Corning 3786
manufacturer/tradename
Corning 4620
manufacturer/tradename
Corning 4621
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
weight
10 g
weight
10 g
weight
100 g
weight
500 g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® microcarriers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)