Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 190,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122100
€ 190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
collagen coated
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 3786
weight
10 g
General description
Corning Microcarriers are designed to simplify your scale-up processes. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors.
Features:
Features:
- USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
- Level (SAL) of 10-6
- Certified nonpyrogenic
These microcarriers are coated with Type I collagen to enhance cell attachment and expansion.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| weight 10 g | weight 500 g | weight 100 g | weight 500 g |
| packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| feature collagen coated | feature - | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Corning 3786 | manufacturer/tradename Corning 4625 | manufacturer/tradename Corning 4620 | manufacturer/tradename Corning 4621 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® microcarriers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?