Fortfahren mit
CLS352001
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 14 mL, cap, snap, sterile, individually wrapped, case of 500
Synonym(e):
Corning tube, cell culture tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
round polystyrene
sterility
sterile
feature
cap snap, individually wrapped
packaging
case of 500
manufacturer/tradename
Corning 352001
capacity
14 mL
Application
Liquid Handling
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)