Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 50,60 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Color:
yellow
Sterility:
non-sterile
€ 50,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2019
color
yellow
General description
- Cap inserts provide color coding for easy sample identification
- Inserts are packaged in resealable bags
- Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description yellow | description blue | description green | description red |
| color yellow | color blue | color green | color red |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Corning 2019 | manufacturer/tradename Corning 2016 | manufacturer/tradename Corning 2018 | manufacturer/tradename Corning 2017 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® cap inserts for cryogenic vials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?