Fortfahren mit
CLS2017
Corning® cap inserts for cryogenic vials
red
Synonym(e):
Corning cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Color:
red
Sterility:
non-sterile
€ 50,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2017
color
red
General description
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS2016CLS2018CLS2019
color
red
color
blue
color
green
color
yellow
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2017
manufacturer/tradename
Corning 2016
manufacturer/tradename
Corning 2018
manufacturer/tradename
Corning 2019
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)