Fortfahren mit
P7892
Phenyl-Sepharose CL-4B
extent of labeling: ~40 μmol per mL
Synonym(e):
Phenyl-Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 315,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
suspension
Quality Segment
extent of labeling
~40 μmol per mL
matrix
agarose, 4% cross-linked
matrix activation
epichlorohydrin
matrix attachment
hydroxyl
matrix spacer
3 atoms
particle size
45-165 μm
capacity
15-20 mg/mL binding capacity (human serum albumin), 3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
storage temp.
2-8°C
General description
P7892-200ML′s updated product number is GE17-0810-01
Application
Phenyl Sepharose is used in protein chromatography, affinity chromatography, hydrophobic interaction media, resins and separation media. Phenyl Sepharose has been used in studies that contributed to improving industrial applications in additives in detergents and feed industries. Phenyl Sepharose has also been used to study microbial communities inhabiting hypersaline environments.
Physical form
Suspension in 20% Ethanol
aqueous ethanol suspension
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O6001GE17-0810-01CL4B200
description
extent of labeling: ~40 μmol per mL
description
-
description
Cytiva 17-0810-01, pack of 200 mL
description
Cross-linked
matrix
agarose, 4% cross-linked
matrix
agarose, 4% cross-linked
matrix
4% cross-linked agarose
matrix
Agarose
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
particle size
-
capacity
15-20 mg/mL binding capacity (human serum albumin), 3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
capacity
3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
capacity
binding capacity(HSA (Mr 68 000) 15-20 mg/ml drained medium, β-lactoglobulin (Mr 18 000) 3-5 mg/ml drained medium)
capacity
-
form
suspension
form
-
form
-
form
beads
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenyl-Sepharose CL-4B
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
96.8 °F
flash_point_c
36 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)