AFRC 17D1
94120825, Application: Fusion partner for hybridoma production
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Horse x Mouse/Horse Hybridoma
ImmunoDon
Horse peripheral lymphocytes
Myelom
NS0
Reaktivität
Application: Fusion partner for hybridoma production
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Isotyp
Not specified
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Immunogen
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Artikel
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.
Verwandter Inhalt
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Die Herstellung monoklonaler Antikörper wurde durch große technologische Fortschritte noch schneller und effizienter. Es gibt drei etablierte Plattformen für die Antikörperforschung. Wir bieten Reagenzien zur Herstellung von Bibliotheken monoklonaler Antikörper für alle Verfahren an.