HIN, S human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94082265-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082265-1VL
Ethnizität
Caucasian
Geschlecht
not specified
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
HLA DRB1: 0301 0803
HLA DRB3: 202
HLA DQA1: 0501 0601
HLA DQB1: 0201 0301
HLA DPB1: 0202 0301
Serologisches Profil
HLA A ief: 2.2
HLA C: 1
HLA B: 51 44
HLA B ief: 51.1
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)