HIN, JP human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94082263-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082263-1VL
Ethnizität
Caucasian
Geschlecht
not specified
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
HLA DRB3: 101
HLA DQAP: 4.1 4.2
HLA DQA1: 0601 0501
HLA DQB1: 0301 0201
HLA DPB1: 0301 0401
Serologisches Profil
HLA A ief: 2.2
HLA B: 8 51
HLA B ief: 51.1
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)