Merck
MRC-7
85020203, human lung (fetal), Fibroblast
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Biologische Quelle:
human lung (fetal)
Wachstumsmodus:
Adherent
Karyotyp:
2n = 46, diploid
Morphologie:
Fibroblast
Produkte:
Not specified
Rezeptoren:
Not specified
Produktbezeichnung
MRC-7, 85020203
Biologische Quelle
human lung (fetal)
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 46, diploid
Morphologie
Fibroblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Human foetal lung
Beschreibung der Zelllinie
Established from foetal lung tissue. The cells have a finite lifespan and a similar virus susceptibility to the line MRC-5.
Anwendung
Virus studies: rhinoviruses
Nährmedium
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Subkultur-Routine
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)