YW 62.3.20
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 11072202
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Rat x Rat Hybridoma
Verpackung
tube of 5 μg 11072202-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11072202-1VL
ImmunoDon
DA rat spleen
Myelom
Y3.AG.1.2.3
Reaktivität
Anti mouse CD45 pan isoform reactive
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
dry ice
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Immunogen
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)