Merck
C9593
Sigma-Aldrich
Brenzkatechin-ul-14C
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
pyrocatechol-ul-14C
About This Item
Lineare Formel:
(14C6H4-1,2-[OH]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Kennzeichnungsgrad
5-25 mCi per mmol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccccc1O
Verpackung
Combi-vial
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable