Merck
C9514
Sigma-Aldrich
Diatomeenerde, fluxcalciniert
Synonym(e):
Diatomaceous earth, flux-calcined
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)