Merck
C8259
Propyl decanoate
~99%
Synonym(e):
Capric acid propyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-283-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Propyl decanoate, ~99%
InChI key
OVFMRFMJVFDSAA-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13(14)15-12-4-2/h3-12H2,1-2H3
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OCCC
assay
~99%
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)