Merck
C8162
Cocain-d3
Synonym(e):
3-Benzoyloxy-8-(methyl-d3)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-carbonsäure-methylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17D3H18NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.37
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1C2CCC1[C@H]([C@H](C2)OC(=O)c3ccccc3)C(=O)OC
isotopic purity
98 atom % D
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
kontrollierte Droge in Deutschland
Application
Cocaine-d3 may be used as an internal standard for the determination of cocaine in urine samples using solid phase microextraction (SPME) combined with direct analysis in real time (DART) coupled with tandem mass spectrometry.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of cocaine and methadone in urine samples by thin-film solid-phase microextraction and direct analysis in real time (DART) coupled with tandem mass spectrometry.
Rodriguez-Lafuente A, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405(30), 9723-9727 (2013)
S P Jindal et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 67(6), 811-814 (1978-06-01)
A quantitative GLC-mass spectrometric assay was developed for the determination of cocaine and its principal metabolite, benzoylecgonine, in human urine. The assay utilizes selective ion focusing to monitor in a GLC effluent the molecular ions of cocaine and benzoylecgonine generated