Merck
C8134
Cholesteryl tridecanoate
≥97% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-tridecanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-tridecanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC; detection at 205 nm)
storage temp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)