Merck
C8016
Cer(III)-chlorid Heptahydrat
Synonym(e):
Cerchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CeCl3 · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.58
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
density
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cer(III)-chlorid Heptahydrat
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)