Fortfahren mit
C7869
CEP-701 hydrate
≥98% (HPLC), Flt-3 receptor tyrosine kinase inhibitor, powder
Synonym(e):
KT-5555 hydrate, Lestaurtinib hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
€ 156,40
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 716,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H21N3O4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
439.46 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 156,40
Listenpreis€ 184,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CEP-701 hydrate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.C[C@]12O[C@H](C[C@]1(O)CO)n3c4ccccc4c5c6C(=O)NCc6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C26H21N3O4.H2O/c1-25-26(32,12-30)10-18(33-25)28-16-8-4-2-6-13(16)20-21-15(11-27-24(21)31)19-14-7-3-5-9-17(14)29(25)23(19)22(20)28;/h2-9,18,30,32H,10-12H2,1H3,(H,27,31);1H2/t18-,25+,26+;/m1./s1
InChI key
LPOQWFBZBJTLEO-GMEYHWBASA-N
Application
CEP-701 hydrate has been used as a tyrosine kinase inhibitor:
  • to study its effects on early growth response protein (EGR) genes and nerve growth factor (NGF) stimulation in human epithelial cells[1]
  • as a supplement in reservoir solution for co-crystallization studies with human receptor-interacting protein kinase 4 (RIPK4)[2]
  • as an FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) inhibitor-gold nanoparticle conjugate to study its effects on acute myeloid leukemia[3]
Biochem/physiol Actions
CEP-701 hydrate, also known as Lestaurtinib, can repress Janus kinase 2/signal transducer and activator of transcription 5 (JAK2/STAT5) signaling by the specific inhibition of JAK2.[4]
CEP-701 is a Flt-3 receptor tyrosine kinase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D9571R5655T2705
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and enzymatic)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: >30 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
white
color
white to off-white
color
white
color
yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)