Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H36N8O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
584.62
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
289-197-4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Z-Val-Gly-Arg p-nitroanilide acetate salt, protease substrate
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
storage temp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?