Fortfahren mit
C6835
N-Z-Amine® B
Synonym(e):
Pepton aus Casein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,50
€ 70,12
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
EC Number:
293-428-4
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
bovine milk
€ 70,12
Listenpreis€ 82,50Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
nitrogen analysis
≥4.3% amino, ≥11.0% total
technique(s)
microbiological culture: suitable
Application
N-Z-Amine® B has been used along with casein to study the synergetic effect in combination with ascorbic acid and β-carotene in slowing down the oxidation of linoleic acid in model oxidation systems.
Biochem/physiol Actions
N-Z-Amine® B is a pancreatic digest of casein. It has been used in culture mediums to grow and produce enterotoxins by Staphylococcus.
Features and Benefits
A refined hydrolysate with good solubility after heating
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7290C0626C7210
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
biological source
bovine milk
biological source
-
biological source
bovine milk
biological source
Porcine, bovine
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
nitrogen analysis
≥4.3% amino, ≥11.0% total
nitrogen analysis
~6.5% amino, ~13.1% total
nitrogen analysis
≥6% amino, ≥11.0% total
nitrogen analysis
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)