Merck
C6792
Sigma-Aldrich
Cupferron
ACS reagent
Synonym(e):
N-Nitroso-N-phenylhydroxylamin Ammoniumsalz
About This Item
Lineare Formel:
C6H5N(NO)ONH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
Beilstein:
3919107
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
ACS reagent
Glührückstand
≤0.05%
Farbe
clear
mp (Schmelzpunkt)
150-155 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: passes test
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][N+]([H])([H])[H].[O-]N(N=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5N2O2.H3N/c9-7-8(10)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H;1H3/q-1;/p+1
InChIKey
GDEBSAWXIHEMNF-UHFFFAOYSA-O
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)