Merck
C6789
Cholesteryl nervonate
~95%
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-nervonate, 5-Cholesten-3β-ol 3-nervonate, Cholesteryl cis-15-tetracosenoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H90O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
735.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)C(C)CCCC(C)C
Packaging
Sealed ampule.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P Sawzik et al.
Journal of lipid research, 25(8), 851-856 (1984-08-01)
At 123 K, cholesterol cis-15-tetracosenoate (cholesteryl nervonate, C51H90O2) is monoclinic, space group P2(1) with a = 12.948(5), b = 8.805(5), c = 42.98(5) A, beta = 105.93(3) degrees, [lambda(CuK alpha) = 1.5418 A], having two independent molecules (A) and (B)
Thomas J Millar et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(8), 4710-4719 (2012-06-15)
The lipid layer of the tears has been studied in vivo using high resolution color microscopy (HRCM). The purpose of these experiments was to gain further insight into the structure of the lipid layer by applying HRCM to in vitro