Merck
C6755
Cyclopentylphenylessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H9CH(C6H5)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
EC Number:
223-454-3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O2/c14-13(15)12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
InChI key
BCJIDGDYYYBNNB-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)