Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4F3N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.21
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenSMILES string
NC(=O)c1sc2c(cc(cc2[n+]1[O-])C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble 2 mg/mL (Lower concentrations not tested)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Cyclapolin 9 is a Polo-like kinase (Plk) inhibitor. IC50 is 500 nM; selective against a panel of 20 kinases
Polo-like kinase inhibitor
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Campbell McInnes et al.
Nature chemical biology, 2(11), 608-617 (2006-10-10)
Polo-like kinases (Plks) have several functions in mitotic progression and are upregulated in many tumor types. Small-molecule Plk inhibitors would be valuable as tools for studying Plk biology and for developing antitumor agents. Guided by homology modeling of the Plk1