Fortfahren mit
C6429
α-Cellulose
BioReagent, suitable for insect cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 30,10
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-674-9
MDL number:
€ 30,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
natural (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
General description
In general, α-cellulose is produced from wood pulp by base catalyzed hydrolysis. It is considered to be insoluble in 17.5% basic solution and possesses a greater molecular weight than cellulose.
Application
α-Cellulose has been used:
  • As a component of nutrient-rich diet, to study how nutrition affects individual fitness and insecticide efficacy among German cockroaches.
  • As a carbon source for Schizophyllum commune culture.
  • To study the effect of cellulose on the content of minerals in the femur of rats.
Other Notes
Non-nutritive bulk
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
221842218222183
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
biological source
natural (organic)
biological source
-
biological source
spruce
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
semi-solid matricies, gels, hydrogels, gel electrophoresis, hydrophilic gels
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Cellulose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)