Merck
C6422
Sigma-Aldrich
(±)-Cotinin-(methyl-d3)
Synonym(e):
1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D3H9N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142207
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
InChIKey
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Major metabolite of nicotine in humans
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Thompson, J.A., et al.
Journal of Chromatographic Science, 231, 53-53 (1982)