Merck
C5876
Z-Cys(Bzl)-OH
Synonym(e):
N-Cbz-S-benzyl-L-cystein, Nα-Z-S-benzyl-L-cystein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.41
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
221-855-8
Beilstein/REAXYS Number:
1155032
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CSCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)