Wichtige Dokumente
C5738
Anti-Calcium Channel (β2 subunit) (Voltage Gated Ca2+ Channel) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
fractionated antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 5-10 μg/mL using brain tissues lysate
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CACNB2(783)
mouse ... Cacnb2(12296)
rat ... Cacnb2(116600)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss