Merck
C5492
CIL-102
≥95% (HPLC), solid
Synonym(e):
1-[4-(Furo[2,3-b]quinolin-4-ylamino)phenyl]ethanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 12 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)c1ccc(Nc2c3ccccc3nc4occc24)cc1
InChI
1S/C19H14N2O2/c1-12(22)13-6-8-14(9-7-13)20-18-15-4-2-3-5-17(15)21-19-16(18)10-11-23-19/h2-11H,1H3,(H,20,21)
InChI key
VJDPGTFIMDGXDQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CIL-102 is a tubulin polymerization inhibitor: apoptosis inducer.
Legal Information
US Patent No. 6,750,223. Sold for non-human research purposes under a non-exclusive license agreement with Kaohsiung Medical University.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C5492-10MG04061833502228