Fortfahren mit
C5174
7-Chlor-5-(4-chlorphenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
≥98% (TLC)
Synonym(e):
4′-Chlorodiazepam
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
€ 250,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12Cl2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
685202
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 250,75
Listenpreis€ 295,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
solubility
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
SMILES string
O=C1CN=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(Cl)=CC=C3N1C
InChI
1S/C16H12Cl2N2O/c1-20-14-7-6-12(18)8-13(14)16(19-9-15(20)21)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-8H,9H2,1H3
InChI key
PUMYFTJOWAJIKF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Tspo(24230)
Application
4′-Chlorodiazepam has been used as a translocator protein ligand in mitochondrial functional studies. It has also been used to investigate its protective effects on glucose deprived T98G astrocyte cell lines.
Biochem/physiol Actions
4′-Chlorodiazepam (Ro5-4864) is a potent selective ligand for the mitochondrial translocator protein 18kDa (TSPO), formerly known as the peripheral benzodiazepine receptor (PBR). Ro5-4864 does not bind to GABA(A) receptors and lacks typical benzodiazepine effects, but has been found to be neuroprotective in several studies.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1944
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Gene Information
rat ... Tspo(24230)
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)