Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NC.01
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Kämme für vertikales Minigel, Breite 10 cm, size 1.5 mm × 10 wells
size
1.5 mm × 10 wells
Quality Level
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C4701-1EA | 04061833492611 |