Über diesen Artikel
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4 μg/mL using human pituitary tissue
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CRHR2(1395)
mouse ... Crhr2(12922)
rat ... Crhr2(64680)
Immunogen
Physical form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?