Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 698,00 |
Über diesen Artikel
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)12(10(21)8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
InChI key
SDRQEYWJTBWGNE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay 98-102% (CPC, titration) | assay ≥90% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble 10 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 5 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color white to off-white | color white | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?