Merck
C3876
Z-Ala-Phe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.40
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
220-454-5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(O)=O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)