Fortfahren mit
C3649
CHAPSO
≥98%
Synonym(e):
3-([3-Cholamidopropyl]dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propansulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H58N2O8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
630.88
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5842642
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
animal
Quality Segment
description
zwitterionic
assay
≥98%
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 7000
aggregation number
11
technique(s)
protein quantification: suitable
impurities
≤5% Water (Karl Fischer)
conductivity
≤100 μmho per cm at 24 °C (0.5 M aqueous solution)
CMC
8 mM (20-25°C)
mp
184-186 °C (lit.)
transition temp
cloud point 90 °C
solubility
water: soluble 10 g/L at 20 °C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI key
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
General description
CHAPSO ist ein nicht denaturierendes, zwitterionisches Gallensalzderivat, das durch Hinzufügen einer funktionalen Hydroxylgruppe aus Chaps gewonnen wird.
Application
CHAPSO wird wie folgt verwendet:
  • in einer Studie zur Beurteilung der Prozesse der Liposomen-Solubilisierung und der Rekonstitution von zwei Transportproteinen
  • in einer Studie zur Untersuchung eines neuartigen Bizellensystems zur Orientierung von Makromolekülen über einen breiten Temperaturbereich
  • als Gemisch mit Dilauroylphosphatidylcholin (DLPC) in der Festkörper-Kernspinresonanz (NMR) zur Untersuchung membranassoziierter Proteine
Ein nicht denaturierendes, zwitterionisches Detergens mit ähnlichen Eigenschaften wie CHAPS, das jedoch aufgrund einer stärker polaren Kopfgruppe besser löslich ist. Für die Solubilisierung von integralen Membranproteinen geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
850501PC4695220202
CHAPSO Avanti Research™ - A Croda Brand 850501P, powder
Avanti
850501P
CHAPSO
CHAPSO Unique detergent with high CMC that solubilizes membrane-bound proteins in their native state.
Millipore
220202
CHAPSO
description
≥98%
description
Avanti Research - A Croda Brand 850501P, powder
description
BioXtra
description
Unique detergent with high CMC that solubilizes membrane-bound proteins in their native state.
assay
≥98%
assay
>98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
>98% (TLC)
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
aggregation number
11
aggregation number
-
aggregation number
11
aggregation number
11
biological source
animal
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHAPSO
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf